Learn More
Thermo Scientific Chemicals Docétaxel, 98 %
Code produit 15345068 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15345068 1 g 1g
15316097 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15345068 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 456260010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 114977-28-5 | C43H53NO14 | 807.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114977-28-5
Formule moléculaire C43H53NO14
Poids moléculaire (g/mol) 807.88
Clé InChI ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
Synonyme docetaxel, taxotere, docetaxel anhydrous, docetaxol, emdoc, docetaxel, trihydrate, docetaxel inn, taxotere tn, unii-699121phca, txl
CID PubChem 148124
ChEBI CHEBI:4672
SMILES CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C(C(C5=CC=CC=C5)NC(=O)OC(C)(C)C)O)O)OC(=O)C6=CC=CC=C6)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Docetaxel
Point de fusion 186.0°C to 192.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 807.88
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Docetaxel
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.