Learn More
Docetaxel, MedChemExpress
Description
Docetaxel (RP-56976) is a microtubule depolymerization inhibitor, with an IC50 of 0.2 μM. Docetaxel attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis. Docetaxel has anti-cancer activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Docetaxel |
| CAS | 114977-28-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C43H53NO14 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | RP-56976 |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 50 mg/mL (61.89 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (43.32 mM) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](C(O[C@@H]2C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]3(C)[C@]([C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]3O)([H])[C@@H]5OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O)C(C)(C)[C@@]5(O)C2)=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 807.88 |
| Afficher plus |