Learn More
Docosanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486807 250 mg 250mg
15476807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33924.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57402-36-5 | C22H44O | 324.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57402-36-5
Formule moléculaire C22H44O
Poids moléculaire (g/mol) 324.59
Numéro MDL MFCD07780595
Clé InChI ULCXRAFXRZTNRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme behenoyl, n-docosanal, docosyl aldehyde, 1-docosanal
CID PubChem 3017068
Nom IUPAC docosanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Docosanal
Point de fusion 57°C to 60°C
Formule linéaire CH3(CH2)20CHO
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 324.59
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Docosanal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Docosanal