Learn More
Ester méthylique d’acide docosanoïque, TRC
Code produit 30136833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136833 5 g 5g
17949544 10 g 10g
17960085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136833 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD6788605G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 929-77-1
Formule moléculaire C23 H46 O2
Poids moléculaire (g/mol) 354.61
Synonyme Behenic Acid Methyl Ester, Kemester 9022, Kemester 9027-90, Methyl Behenate, Methyl Docosanoate, Methyl n-Docosanoate, NSC 158426
Nom IUPAC Docosanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Behenic Acid Methylester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Poids de la formule 354.3498
Pourcentage de pureté >95%