Learn More
Docosapentaenoic acid 22n-3, MedChemExpress
Description
Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Docosapentaenoic acid 22n-3 |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 24880-45-3 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H34O2 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O |
| Afficher plus |