Learn More
Docosyl Ferulate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Docosyl Ferulate |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3/b26-24+ |
| Poids de la formule | 502.4022 |