Learn More
asecos™ Porte-documents
Code produit 11988837 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tous les meubles mesurent de 590 à 1555 mm de large.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11988837 Tous les meubles mesurent de 590 à 1555 mm de large. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11988837 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 30793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.96€
    37.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.96€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Porte-documents en polystyrène, DIN A5
Spécification
Description Porte-documents DIN A5 (polystyrène)
À utiliser avec (équipement) Tous les meubles mesurent de 590 à 1555 mm de large.
Poids (métrique) 0,30 kg
Matériau polystyrène
Type de produit Porte-documents