Learn More
Hydrate d‘acide dodécatungstosilicique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10529020 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10529020 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529020 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3940/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 12027-43-9
Couleur Jaune
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire H4O40SiW12
Numéro MDL MFCD00036271
Quantité 100 g
Synonyme tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
Clé InChI HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
SMILES O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Nom IUPAC Acide silicique ; 1,3,5-trioxa-2$l^{6},4$l^{6},6$l^{6}-tritungstacycyclohéxane 2,2,4,4,6,6-hexaoxyde ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 2878.16
CID PubChem 71307034
Forme physique Solide