Learn More
Dodécanal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lauraldehyde |
| CAS | 112-54-9 |
| Formule moléculaire | C12 H24 O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Lauraldehyde, 1-Dodecanal, Dodecanaldehyde, Dodecyl Aldehyde, Lauric Aldehyde, Laurinaldehyde, Lauryl Aldehyde, NSC 46128, NSC 52196, NSC 55212, n-Dodecanal, n-Dodecyl Aldehyde, n-Lauraldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC=O |
| Nom IUPAC | Dodécanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.32 |
| Poids de la formule | 184.1827 |