Learn More
Dodecane, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31027142
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31027142 25 g
31022290 100 g
31018549 500 g
31023530 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31027142 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12675425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecane
CAS 112-40-3
Formule moléculaire C12H26
Numéro MDL MFCD00008969
Quantité 25 g
SMILES CCCCCCCCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 170.33
Pourcentage de pureté 97%