Code produit 15607810
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
unitSize
15607810
100 mL
Flacon en verre
100mL
15627810
500 mL
Flacon en verre
500mL
15617810
2.5 L
Flacon en verre
2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
15607810
Fournisseur
Honeywell Research Chemicals
Code fournisseur
D221104100ML
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, ≥ 99%
≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
CAS
112-40-3
Formule moléculaire
C12H26
Poids moléculaire (g/mol)
170.34
Numéro MDL
MFCD00008969
Clé InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
CID PubChem
8182
ChEBI
CHEBI:28817
Nom IUPAC
dodécane
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau
Dodecane
Point de fusion
-9.6°C
Couleur
Incolore
Densité
0.75g/mL at 25°C
Point d’ébullition
215°C to 217°C
Odeur
Characteristic
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
CH3 (CH2 )10 CH3
Quantité
100 mL
Beilstein
1697175
Densité de vapeur
5.96 (vs air)
Poids de la formule
170.33g/mol
Pourcentage de pureté
≥99%
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?