Learn More
Dodecane, TRC
Code produit 30136600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
150 mL
Conditionnement:
100mL
150mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136600 150 mL 150mL
30136776 50 mL 50mL
17913455 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30136600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494625150ML
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-40-3
Formule moléculaire C12 H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.33
Synonyme Dodecane, Adakane 12, Ba 51-090453, C12-n-Alkane, Cactus Normal Paraffin N 12D, NSC 8714, Parafol 12-97, Parafol C12-97, n-Dodecane
Nom IUPAC dodécane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecane
Quantité 150 mL
Formule InChI InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Poids de la formule 170.2035