Learn More
Dodecanedioic Dihydrazide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30984140
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30984140 5 g
30976088 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30984140 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1267625g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecanedioic Dihydrazide
CAS 4080-98-2
Formule moléculaire C12H26N4O2
Numéro MDL MFCD00043619
Quantité 5 g
SMILES O=C(NN)CCCCCCCCCCC(NN)=O
Poids moléculaire (g/mol) 258.36
Pourcentage de pureté 98%