Learn More
Dodécanophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391477 100 g 100g
11381477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02014.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1674-38-0 | C18H28O | 260.421 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1674-38-0
Formule moléculaire C18H28O
Poids moléculaire (g/mol) 260.421
Numéro MDL MFCD00008967
Clé InChI DJNJZIFFCJTUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecanophenone, laurophenone, 1-dodecanone, 1-phenyl, phenyl undecyl ketone, 1-phenyl-1-dodecanone, phenyl n-undecyl ketone, n-dodecanophenone, undecyl phenyl ketone, maybridge1_003217
CID PubChem 74292
Nom IUPAC 1-phényldodécane-1-one
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecanophenone
Point de fusion 44°C to 46°C
Point d’ébullition 201°C to 202°C (9 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 2050785
Poids de la formule 260.42
Pourcentage de pureté 97%