Learn More
Acrylate de dodécyle, TRC
Code produit 30388058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388058 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5253955G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylic acid-dodecyl ester
CAS 2156-97-0
Formule moléculaire C15 H28 O2
Quantité 5 g
Synonyme Acrylic acid, dodecyl ester (6CI,7CI,8CI), 4812/75F, Ageflex FA 12, Blemmer LA, C 12A, Dodecyl acrylate, EM 215, FA 112A, KU-LA, LA, LA 001, LAI 214, Lauryl acrylate, Light Acrylate L, Light Acrylate L-A, Miramer 120, NK Ester LA, NSC 24177, Photomer 4812, SR 335, SR 498D, Sarbio 5101, Sartomer 335, Viscoat LA, n-Dodecyl acrylate
Formule InChI InChI=1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Nom IUPAC dodécyl prop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 240.38
Poids de la formule 240.2089