Learn More
Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde, TRC
Code produit 30420534
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420534 50 mg
30418857 10 mg
30408929 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP68942050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202408-13-7
Formule moléculaire C14 H28 O2 (C2 H4 O)n
Poids moléculaire (g/mol) 272.42
Synonyme Brij™ L23 Aldehyde, 2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]acetaldehyde
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCOCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h12H,2-11,13-16H2,1H3
Poids de la formule 272.2351