Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique de dodécylsulfate, 99+ %, pour biologie moléculaire, sans DNase, RNase ni protéases
Code produit 10733124 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10733124 100 g 100g
10524441 500 g 500g
11984561 2,5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10733124 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    118.65€ / 100g
    Économisez 23.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Nom chimique ou matériau Dodecyl sulfate, sodium salt
Couleur Blanc
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Forme physique Poudre
Point de fusion 206.0°C
Quantité 100 g
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro MDL MFCD00036175
Synonyme Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium ; dodécylsulfate
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.