Learn More
Acide sulfonique de dodécylbenzène, mélange des isomères C10-C13, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10451691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10451691
Marque: Thermo Scientific Acros 325905000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85536-14-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85536-14-7
Numéro MDL MFCD00066677
Synonyme dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecylbenzene sulfonic acid
Note relative au nom Mixture of C10-C13 Isomers
Point de fusion -10.0°C
Couleur Marron
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 315.0°C
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Indice de réfraction 1.5035 to 1.5065
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viscosité 2400 mPa.s
Pourcentage de pureté ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.