Learn More
Dodécylbenzène, TRC
Code produit 30354307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354307 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD12331010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecylbenzene
CAS 123-01-3
Formule moléculaire C18 H30
Quantité 10 g
Synonyme Dodecane, 1-phenyl- (8CI), Dodecylbenzene, 1-Dodecylbenzene, 1-Phenyl-n-dodecane, 1-Phenyldodecane, Alkylate P 1, Detergent Alkylate No. 2, Laurylbenzene, NSC 102805, NSC 4584, Nalkylene 500, n-Dodecylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
Nom IUPAC Dodécylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 246.43
Poids de la formule 246.2348