Learn More
Dodécyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10525680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10525680 100 mL Flacon en verre 100mL
10199929 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10525680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432231000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 66604-31-7 | C14H31ClSi | 262.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66604-31-7
Formule moléculaire C14H31ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 262.93
Clé InChI DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyldimethylchlorosilane, chloro dodecyl dimethylsilane, 1-chlorododecyl-dimethyl-silicon, chlorododecyldimethylsilane, acmc-209nvw, dimethyldodecylchlorosilane, dimethyldodecylsilyl chloride, n-dodecyldimethylchlorosilane, dimethyl-dodecyl-chlorosilane, chloro-dimethyl-dodecylsilane
CID PubChem 2758731
Nom IUPAC chloro-dodécyl-diméthylsilane
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Dodecyldimethylchlorosilane
Couleur Incolore
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 291.0°C to 293.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH3)2Si(CH2)11CH3
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.865
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 262.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyldimethylchlorosilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.