Learn More
Bromure de dodécyltriméthylammonium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11945451 500 g -
10493043 25 g 25g
10687021 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11945451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409315000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-94-4
Formule moléculaire C15H34BrN
Poids moléculaire (g/mol) 308.34
Clé InChI XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
CID PubChem 14249
ChEBI CHEBI:282662
Nom IUPAC Dodecyl(triméthyl)azanium ; bromure
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecyltrimethylammonium bromide
Point de fusion 246.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11N(Br)(CH3)3
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear to slightly hazy
Poids de la formule 308.34
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyltrimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.