Learn More
Bromure de dodécyltriméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dodecyltrimethylammonium Bromide |
| CAS | 1119-94-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C15 H34 N . Br |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, DDTMA, DTAB, Dctab, FSM 23, LTAB, Lauryltrimethylammonium Bromide, Morpan D, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyldodecan-1-ammonium Bromide, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, Trimethyldodecylammonium Bromide, Trimethyllaurylammonium Bromide, n-Dodecyltrimethylammonium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | Dodecyl(triméthyl)azanium ; bromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 308.3412 |
| Afficher plus |