Learn More
Chlorure de dodécyltriméthylammonium, solution à 50 %, MP Biomedicals
Code produit 11411216 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11411216 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11411216 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520448480
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Cationic surfactant suitable for research and laboratory applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecyltrimethylammonium Chloride, 50% Soln
CAS 112-00-5
Formule moléculaire C15H34ClN
Quantité 100 g
Synonyme dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
Clé InChI DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Nom IUPAC Dodécyl(triméthyl)azanium;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 263.894
CID PubChem 8152
Poids de la formule 263.9
Pourcentage de pureté 50%
Forme physique Liquid