Learn More
Chlorure de dodécyltriméthylammonium, TRC
Code produit 30378954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378954 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5255001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecyltrimethylammonium Chloride
CAS 112-00-5
Formule moléculaire C15 H34 N . Cl
Quantité 1 g
Synonyme 1-Dodecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, dodecyltrimethyl-, chloride (8CI), Dodecyltrimethylammonium chloride (6CI), Adogen 412, Alicop, Aliquat 4, Arquad 12, Arquad 12-23, Arquad 12-25, Arquad 12-33, Arquad 12-37W, Arquad 12-50, Arquad 12D, C12TAC, CA 2150, Catinal LTC 35A, Catiogen L, Catiogen TML, Cation BB, Cation FB, Cationic 1231, Cationic Surfactant 1231, DTAC, Dehyquart LT, Emal 60W, Germicide 1231, I 0453, Laurtrimonium chloride, Lauryltrimethylammonium chloride, Lauryltrimonium chloride, Monolauryltrimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium chloride, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryltrimethylammonium chloride, Nissan Cation BB, Nissan Cation BB 300, Nissan Cation FB, Pionin B 111, Quartamin 24, Quartamin 24P, Quartamin 24W, Radiaquat 6465, Redicote E 5, Rewoquat B 18, Rhodaquat M 242C29, Swanol CA 2150, Trimethyldodecylammonium chloride, Trimethyllaurylammonium chloride, n-Dodecyltrimethylammonium chloride
Formule InChI InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC Dodécyl(triméthyl)azanium;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 263.89
Poids de la formule 263.238