Learn More
Chlorure de dodécyltriméthylammonium, TRC
Code produit 30385359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385359 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385359 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD525500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecyltrimethylammonium Chloride
CAS 112-00-5
Formule moléculaire C15 H34 N . Cl
Quantité 100 mg
Synonyme 1-Dodecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, dodecyltrimethyl-, chloride (8CI), Dodecyltrimethylammonium chloride (6CI), Adogen 412, Alicop, Aliquat 4, Arquad 12, Arquad 12-23, Arquad 12-25, Arquad 12-33, Arquad 12-37W, Arquad 12-50, Arquad 12D, C12TAC, CA 2150, Catinal LTC 35A, Catiogen L, Catiogen TML, Cation BB, Cation FB, Cationic 1231, Cationic Surfactant 1231, DTAC, Dehyquart LT, Emal 60W, Germicide 1231, I 0453, Laurtrimonium chloride, Lauryltrimethylammonium chloride, Lauryltrimonium chloride, Monolauryltrimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium chloride, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryltrimethylammonium chloride, Nissan Cation BB, Nissan Cation BB 300, Nissan Cation FB, Pionin B 111, Quartamin 24, Quartamin 24P, Quartamin 24W, Radiaquat 6465, Redicote E 5, Rewoquat B 18, Rhodaquat M 242C29, Swanol CA 2150, Trimethyldodecylammonium chloride, Trimethyllaurylammonium chloride, n-Dodecyltrimethylammonium chloride
Formule InChI InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC Dodécyl(triméthyl)azanium;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 263.89
Poids de la formule 263.238