Learn More
Dofetilide, MedChemExpress
Code produit 16484307
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484307 50 mg
16458428 10 mg
16450838 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16484307 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0232
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dofetilide
CAS 115256-11-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H27N3O5S2
Quantité 50 mg
Synonyme UK 68789
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.47 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(CCN(C)CCOC2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 441.56
Poids de la formule 441.56
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation