Learn More
Dofétilide,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16584234 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16584234 250 mg 250mg
16574234 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16584234 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 463372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    223.65€ / 250mg
    Économisez 43.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115256-11-6 | C19H27N3O5S2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115256-11-6
Formule moléculaire C19H27N3O5S2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dofétilide
Quantité 250 mg
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans l’acétone, légèrement soluble dans l’alcool
Point de fusion 149,0°C à 153,0°C
Poids de la formule 441,56
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dofetilide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dofetilide