Learn More
Dofetilide, TRC
Code produit 30041273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041273 5 mg 5mg
30134197 10 mg 10mg
30135655 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5257005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115256-11-6
Formule moléculaire C19 H27 N3 O5 S2
Poids moléculaire (g/mol) 441.56
Synonyme Methanesulfonamide, N-[4-[2-[methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]- (9CI, ACI), N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide (ACI), Dofetilide, Tikosyn, UK 68798
Nom IUPAC N-[4-[2-[2-[4-(méthanassulfonamido)phénoxy]éthyl-méthylamino]éthyl]phényl]méthanesulfonamide
SMILES CN(CCOc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)CCc2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dofetilide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3
Poids de la formule 441.1392