Description
Nos vésicules BSEP de chien peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les BSEP dans les dosages in vitro. Le BSEP est un transporteur de cassettes liant l’ATP (ABC) qui joue un rôle clé dans l’excrétion d’acides biliaires du foie.
Utilisez les vésicules BSEP de chien pour :
• Étudier les interactions avec les transporteurs de vos candidats-médicament
• Évaluer le potentiel des interactions entre médicaments médiées par transporteur
• Obtenir des résultats de haute qualité avec un rapport signal-bruit élevé
Concept de vésicules Behind ABC Transporter
Les vésicules de transporteur ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce du potentiel d’un substrat de candidat-médicament et d’une interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Il est donc possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport de votre composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
Résultats clairs et fiables
Préparées à partir de cellules Sf9 qui ont été modifiées pour surexprimer des transporteurs ABC spécifiques, ces vésicules “inside-out” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteur à faible bruit de fond, vous donnant un signal clair si votre composé est un substrat ou un inhibiteur d’un transporteur d’efflux spécifique.
Précisions sur le vésicule de transporteur
Les vésicules BSEP de chien font partie d’un plus grand groupe de vésicules de transporteur connues sous le nom de vésicules de transporteur ABC. Elles sont préparées à partir de membranes plasmiques purifiées isolées d’un système de cellules d’insectes (cellules Sf9 transfectées par baculovirus) exprimant le BSEP. L’évaluation de l’activité inhibitrice des composés nouvellement développés vers le transport des acides biliaires médiés par BSEP (par exemple, le taurocholate) peut donner une indication de l’hépatotoxicité potentielle des composés.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Quantité | 0,5 ml |
| Pureté | Niveau de recherche |
| Espèces hôtes | Canin |
| Type de produit | Vésicule de chien |
| Contenu et stockage | Conservation à -80°C. |
| Format | Flacon |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Forme physique | Congelé |