Learn More
Gibco™ Vésicules MRP2 canines
Code produit 10734321 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734321 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10734321 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM0014
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Dog MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2).
Dog MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2). Our Dog MRP2 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP2 in in vitro assays. MRP2 is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that carries organic anions.
Les vésicules MRP2 de chien sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport MRP2 insérée (protéine associée à la multirésistance aux médicaments, ABCC2). Nos vésicules MRP2 de chien peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec MRP2 dans les dosages in vitro. Le MRP2 est un transporteur de cassettes liant l’ATP (ABC) qui porte des anions organiques.
Utilisez les vésicules MRP2 de chien pour :
• Étudier les interactions avec les transporteurs de vos candidats-médicament
• Évaluer le potentiel des interactions entre médicaments médiées par transporteur
• Obtenir des résultats de haute qualité avec un rapport signal-bruit élevé
Concept de vésicules Behind ABC Transporter
Les vésicules de transporteur ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce du potentiel d’un substrat de candidat-médicament et d’une interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Il est donc possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport de votre composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
Résultats clairs et fiables
Préparées à partir de cellules Sf9 qui ont été modifiées pour surexprimer des transporteurs ABC spécifiques, ces vésicules “inside-out” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteur à faible bruit de fond, vous donnant un signal clair si votre composé est un substrat ou un inhibiteur d’un transporteur d’efflux spécifique.
Précisions sur le vésicule de transporteur
Les vésicules MRP2 de chien font partie d’un plus grand groupe de vésicules de transporteur connues sous le nom de vésicules de transporteur ABC. Elles sont préparées à partir de membranes plasmiques purifiées isolées d’un système de cellules d’insectes (cellules Sf9 transfectées par baculovirus) exprimant MRP2. Le MRP2 est exprimé dans divers organes et semble jouer un rôle dans l’excrétion de divers composés du rein et du foie, selon localisation sur la membrane plasmique canaliculaire des hépatocytes et la membrane de bordure en brosse des cellules épithéliales tubulaires.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité Niveau de recherche
À utiliser avec (application) Pharmaceutique et biopharmaceutique
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Conditionnement Flacon
Contenu et stockage -80°C
Espèces hôtes Canin
Type de produit Vésicule de chien
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme physique Congelé
Source Membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec protéine de transport MRP2 insérée (protéine associée à une multirésistance aux médicaments, ABCC2)
Forme Congelé