Learn More
Dolasetron Mesylate hydrate, MedChemExpress
Description
Dolasetron Mesylate hydrate (MDL-73147EF hydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dolasetron Mesylate hydrate |
| CAS | 878143-33-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H26N2O7S |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | MDL-73147EF hydrate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (570.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@@H]3C[C@@](CC4C5)([H])[N@](CC4=O)[C@@]5([H])C3.O=S(C)(O)=O.O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.49 |
| Show More |