Learn More
Invitrogen™ Agglutinine Dolichos biflorus (haricot de kulthi) (DBA), fluorescéine (FITC)
Description
- L’agglutinine Dolichos biflorus (haricot de kulthi) (DBA), fluorescéine (FITC) est un conjugué DBA-fluorophore vert vif. La DBA a été utilisée pour évaluer l’état de sécrétion chez les individus du groupe sanguin A grâce à des techniques d’inhibition de l’hémagglutination et pour détecter le groupe sanguin.
- Cette lectine a également été utilisée comme marqueur général du développement des canaux collecteurs rénaux. Elle a également été utilisée comme marqueur de changement de surface cellulaire dans les cellules souches embryonnaires murines au cours de la différenciation précoce.
- Conjugué FITC très lumineux détecté avec l’ensemble de filtres FITC / GFP standard, ex / ém : 495 / 515 nm
- Applications : immunofluorescence, glycobiologie
- Spécificité du sucre : N-acétylgalactosamine
- Sucre d’inhibition / d’élution : 200 mM de N-acétylgalactosamine
- Spécificité du groupe sanguin : A1 >>A2
- Poids moléculaire de la lectine non conjuguée : 111 kDa
- Concentration de travail par immunofluorescence : 5 à 20 µg/ml
- DBA-FITC est livré à une concentration de 2 mg/ml dans 10 mM d’HEPES, 0,15 M de NaCl, pH 7,5, 0,08 % d’azoture de sodium, 0,1 mM de Ca2+. Si un précipité se forme lors du stockage à long terme 4°C, chauffer le produit à 37°C et centrifuger avant utilisation.
Spezifikation
Spezifikation
| Conjugué | FITC |
| Quantité | 2 mg |
| Source | Haricot de kulthi |
| Contenu et stockage | Lorsqu’il est stocké à ou en dessous de 2–8°C dans l’obscurité, le produit reste stable pendant 6 mois après la réception. |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
| Forme | Lyophilisé |
| Famille de protéines | Lectines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?