Learn More
Dolutegravir, MedChemExpress
Code produit 16491066
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491066 200 mg
16481656 500 mg
16455578 10 mg
16451329 1 g
16438277 5 mg
16436126 100 mg
16421747 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16491066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13238
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Dolutegravir
Forme physique Solid
CAS 1051375-16-6
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H19F2N3O5
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme S/GSK1349572
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(F)=C(C=C1)CNC(C2=CN(C3=C(C2=O)O)C[C@@]([H])(N4C3=O)OCC[C@H]4C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 419.38
Poids de la formule 419.38
Pourcentage de pureté 98.76%
Qualité Research