Learn More
TFA Dostmann™ Thermo-hygromètre Domatic Baro
Specifications
Specifications
| Comprend | Baromètre, thermomètre et hygromètre |
| Hauteur (métrique) | 147 mm |
| Matériau | Plastique |
| Poids (métrique) | 200 g |
| Diamètre (métrique) frontal | 136 mm |