Learn More
Thermo Scientific™ Bandes de bouchons PCR bombés et plats
Code produit 10690174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120/carton
250/Carton
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur Conditionnement
10690174 120/carton Transparent 120 pièces
10249733 250/Carton Transparent 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10690174 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.33€
    31.65€ / 120 pièces
    Économisez 8.68€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Optimisez les applications de PCR grâce à ces barrettes de bouchons pour une utilisation avec les plaques PCR à 96 puits et barrettes de tubes Thermo Scientific.
Ces barrettes de bouchons pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Ces barrettes de bouchons bombés pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil standard bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
  • Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 8
Quantité 120/carton
Format Bande de 8 bouchons plats
Type de produit Barrette de bouchons pour plaque PCR
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plate Compatibility Plaque 96 puits