Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons qPCR ultra transparents, barrettes de 8
Code produit 12124691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120/carton
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12124691 120/carton
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12124691 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0866
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Optimisez les applications de PCR grâce à ces barrettes de bouchons pour une utilisation avec les plaques PCR à 96 puits et barrettes de tubes Thermo Scientific.
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Points clés
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
  • Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 8
Quantité 120/carton
Format Barrettes de 8 capuchons optiques
Type de produit Barrette de bouchons pour plaque PCR
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plate Compatibility Plaque 96 puits