Learn More
Thermo Scientific™ Flat PCR Cap Strips Promotion
Description
These PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
dPoints clés
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Spécification
Spécification
| Couleur | Ultra Clear |
| Certifications/Conformité | Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins. |
| Matériau | Virgin Medical Grade Polypropylene |
| Nbre de puits | 96 |
| Nbre par carton | 120 |
| Nb par paquet | 120 |
| Quantité | 120/carton |
| À utiliser avec (application) | Facilitates sample labeling |
| Format | Bande de 8 bouchons plats |
| Plate Compatibility | 96-well PCR Plate, Standard and Low-profile PCR Tube Strips |