Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Description
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons bombés pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil standard bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 12 |
| Quantité | 10 paquets de 8 |
| Format | Barrettes de 12 bouchons bombés |
| Type de produit | Barrette de bouchons pour plaque PCR |
| Certifié exempt RNase / DNase | Oui |
| Plate Compatibility | Plaque 96 puits |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.