Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Code produit 11594774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 paquets de 8
25 paquets de 8
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
200 pièces
80 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur Conditionnement
11594774 25 paquets de 8 Transparent 200 pièces
11584774 10 paquets de 8 Transparent 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11594774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0853
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Barrettes de bouchons bombés pour applications PCR à utiliser avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes Thermo Scientific.
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons bombés pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil standard bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
  • Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 12
Quantité 25 paquets de 8
Format Barrettes de 12 bouchons bombés
Type de produit Barrette de bouchons pour plaque PCR
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plate Compatibility Plaque 96 puits