Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons PCR bombés, barrettes de 8
Code produit 10746163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 paquets de 12
250/carton
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur Conditionnement
10746163 250/carton Transparent 250 pièces
10304753 10 paquets de 12 Transparent 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746163 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.75€
    76.65€ / 250 pièces
    Économisez 13.10€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Barrettes de bouchons bombés pour applications PCR à utiliser avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes Thermo Scientific.
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Ces barrettes de bouchons bombés pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil bas et standard. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
Points clés :
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
  • Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Certifications :
certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 8
Quantité 250/carton
Format Barrettes de 8 bouchons bombés
Type de produit Barrette de bouchons pour plaque PCR
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plate Compatibility Plaque 96 puits
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.