Learn More
Bromure de domiphène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317806 25 g 25g
11327806 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12930.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 538-71-6 | C22H40BrNO | 414.472 g/mol
Domiphen bromide is employed as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It is used as a quaternary ammonium cation with cationic surfactant properties. Further, it is used as an antiseptic and an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de domiphène est utilisé comme catalyseur de transfert de phase en chimie synthétique. Il est utilisé comme cation d’ammonium quaternaire avec des propriétés de surfactant cationique. De plus, il est utilisé comme antiseptique et comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone, l’acétate d’éthyle, le chloroforme et l’eau. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-71-6
Formule moléculaire C22H40BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 414.472
Numéro MDL MFCD00011769
Clé InChI OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme domiphen bromide, bradasol, bradonit, bradoral, fungitex, oradol, phenododecinium bromide, bradosol bromide, fungitex r
CID PubChem 10866
Nom IUPAC Dodécyl-diméthyl-(2-phénoxyéthyl)azanium ; bromure
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Domiphen bromide
Point de fusion 117°C to 118°C
Quantité 25 g
Beilstein 3922742
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3415
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,chloroform and water. Slightly soluble in benzene.
Poids de la formule 414.48
Pourcentage de pureté 97%