Learn More
Domiphen bromide, MedChemExpress
Description
Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Domiphen bromide |
| CAS | 538-71-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H40BrNO |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 414.46 |
| Poids de la formule | 414.46 |
| Afficher plus |