Learn More
Générateur de gaz d’hydrogène Domnick Hunter™
Code produit 15322092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
510 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15322092 510 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15322092 Fournisseur Domnick Hunter Code fournisseur H2PEM510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26008.50€
    20794.00€ / 1 pièces
    Économisez 5214.50€
    20% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027