Learn More
R&D Systems™ Donepezil hydrochloride
Description
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Donepezil hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 415.95 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 415.96 |