Learn More
Donepezil Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16454217
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454217 50 mg
16418076 100 mg
16411366 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16454217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0034
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Donepezil Hydrochloride (E2020) is a reversible, selective AChE inhibitor with an IC50 of 6.7 nM for AChE activity. Donepezil shows high selectivity for AChE over BuChE. Donepezil exhibits neuroprotective effect on Aβ42 neurotoxicity.
Donepezil Hydrochloride (E2020) is a reversible, selective AChE inhibitor with an IC50 of 6.7 nM for AChE activity. Donepezil shows high selectivity for AChE over BuChE. Donepezil exhibits neuroprotective effect on Aβ42 neurotoxicity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H30ClNO3
Quantité 50 mg
Synonyme E2020
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (80.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.2 mg/mL (14.91 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=C1C=C(OC)C(OC)=C4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 415.95
Poids de la formule 415.95
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration