Learn More
Chlorhydrate de donepezil, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492202 1 g 1g
15402212 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458050010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120011-70-3
Formule moléculaire C24H30ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 415.96
Numéro MDL MFCD00881312
Clé InChI XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
CID PubChem 5741
ChEBI CHEBI:4696
Nom IUPAC 2-[(1-benzyl-pipéridine-4-yl)méthyle]-5,6-diméthoxy-2,3-dihydroinden-1-one ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Donepezil hydrochloride
Point de fusion 211.0°C to 212.0°C
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Poids de la formule 415.85
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Donepezil hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Donepezil hydrochloride