Learn More
Tocris Bioscience™ Donepezil hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 18762484
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18762484 10 mg 10mg
18792704 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18762484 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4385/10
Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120011-70-3
Formule moléculaire C24H30ClNO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Donepezil hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 415.95
Pureté >99%
Poids moléculaire 415.96