Learn More
Chlorhydrate de Donepézil, TRC
Code produit 18051230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18051230 250 mg 250mg
18032410 100 mg 100mg
18021120 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18051230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD531750250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120011-70-3
Formule moléculaire C24 H29 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 415.95
Synonyme Donepezil hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-indanon-2-yl)methyl]piperidine hydrochloride, Aricept, Aricept D, Aricept ODT, BNAG, Donep, Dopezil, Dorent, E 2020, E 2020 (pharmaceutical)
Nom IUPAC 2-[1-benzylpipéridine-4-yl)méthyl]-5,6-diméthoxy-2,3-dihydroinden-1-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Donepezil Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 415.1914
Pourcentage de pureté >95%