Learn More
BINDER™ Joint d’étanchéité de porte
Code produit 17867098 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
M 115 E3.1 Four de séchage/chauffage
M 260 E3.1 Four de séchage/chauffage
M 56 E3.1 Drying/Heating Oven
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17867098 M 56 E3.1 Drying/Heating Oven 1 pièce
17837128 M 115 E3.1 Four de séchage/chauffage 1 pièce
17897128 M 260 E3.1 Four de séchage/chauffage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17867098 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80122331
Joint de porte en FKM, sans silicone.
  • Accessoires
Spécification
À utiliser avec (équipement) M 56 E3.1 Drying/Heating Oven
Matériau FKM
Type Joint de porte