Learn More
BINDER™ Joint de porte, fabriqué en FKM et sans silicone
Code produit 17864461 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
FKM
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17864461 FKM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17864461 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80122233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    580.09€ / 1 pièces
    Économisez 99.91€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Accessoire de joint de porte fabriqué en FKM pour les chambres de séchage et de chauffage de la série FP Avantgarde.Line.
  • Accessoire pour les chambres de séchage et de chauffage de la série FP Avantgarde.Line
Spécification
À utiliser avec (équipement) BINDER Série FP Avantgarde.Line Chambres de séchage et de chauffage
Type Joint d’étanchéité de porte
Matériau FKM